missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bay 65-1942 hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16440608
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16440608 5 mg
16440356 2 mg
16418158 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16440608 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY50948

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Bay 65-1942 hydrochloride is an ATP-competitive and selective IKKβ inhibitor.

Bay 65-1942 hydrochloride is an ATP-competitive and selective IKKβ inhibitor.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bay 65-1942 hydrochloride
CAS 600734-06-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H26ClN3O4
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (115.76 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2.17 mg/mL (5.02 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1OCC2=C([C@H]3CNCCC3)C=C(C4=C(O)C=CC=C4OCC5CC5)N=C2N1.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 431.91
Formel vægt 431.91
Procent renhed 98.01%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.