missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ BAY 593
Beskrivelse
BAY 593 is a geranylgeranyltransferase-I (GGTase-I) inhibitor. Blocks activation of Rho-GTPases to inactivate YAP1/TAZ signaling. Dose-dependently inhibits growth of tumors in xenograft mouse models (IC50 values are 38.4 nM and 564 nM in MT-1080 and MDA-MB-231 cells respectively) and PXF 541 xenografts. Orally bioavailable and suitable for use in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R)-3,3,3-Trifluoro-2-methoxy-1-[(7R)-7-(2-methoxyphenyl)-3,9-diazaspiro[5.5]undec-3-yl]-2-phenyl-1-propanone hydrochloride |
| CAS | 2413020-57-0 |
| Mængde | 5 mg |
| Mål | Other Transferase Inhibitors |
| Molekylær formel | C26H31F3N2O3.HCl |
| Renhed | 98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?