missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ BAY 58-2667 hydrochloride
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18748098
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18748098 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18748098 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6052/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent soluble guanylyl cyclase (sGC) activator

BAY 58-2667 hydrochloride is a potent soluble guanylyl cyclase (sGC) activator (EC50 = 6.4 nM). Binds heme-free sGC. Exhibits antihypertensive effects in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale BAY 58-2667 hydrochloride
CAS 646995-35-9
Synonym 4-[[(4-Carboxybutyl)[2-[2-[[4-(2-phenylethyl)phenyl]methoxy]phenyl]ethyl]amino]methyl]benzoic acid hydrochloride
Mængde 10 mg
Opløselighed Soluble to 100mM in DMSO
Molekylær formel C36H39NO5.HCl
Formel vægt 602.16
Fysisk form Solid
Farve White
Produkttype Bioactive Small Molecule
Renhed >98%
Vis mere Vis mindre

For Research Use Only.

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.