missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

BAY-545, MedChemExpress

Artikelnummer. 16490827
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16490827 50 mg -
16457237 5 mg -
16425386 100 mg 100mg
16424528 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16490827 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY111767

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress BAY-545 is a potent and selective A2B adenosine receptor antagonist, with an IC50 of 59 nM. BAY-545 also exhibits IC50s of 66, 400, 280 nM for human, mouse, rat A2B adenosine receptor in cells, respectively, and a Ki of 97 nM for human A2B adenosine receptor, with more selectivity over A1, A2A, and A3 adenosine receptor.

BAY-545 is a potent and selective A2B adenosine receptor antagonist, with an IC50 of 59 nM. BAY-545 also exhibits IC50s of 66, 400, 280 nM for human, mouse, rat A2B adenosine receptor in cells, respectively, and a Ki of 97 nM for human A2B adenosine receptor, with more selectivity over A1, A2A, and A3 adenosine receptor.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale BAY-545
Fysisk form Solid
CAS 1699717-32-2
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H22F3N3O4S
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 150 mg/mL (346.06 mM)
SMIL CCN1C(N(CCC(F)(F)F)C2=C(C(C)=C(C(N3CCC(O)CC3)=O)S2)C1=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 433.45
Formel vægt 433.45
Procent renhed 95.88%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.