Få mere at vide
Bay 41-4109 racemate, MedChemExpress
Beskrivelse
BAY 41-4109 racemate is the racemate of BAY 41-4109. BAY 41-4109 is a potent inhibitor of human hepatitis B virus (HBV) with an IC50 of 53 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bay 41-4109 racemate |
| CAS | 298708-79-9 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H13ClF3N3O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (252.68 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=C(C)N=C(C2=NC=C(F)C=C2F)NC1C3=CC=C(F)C=C3Cl)OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 395.76 |
| Formel vægt | 395.76 |
| Vis mere |