Få mere at vide
Bay 41-4109, MedChemExpress
Artikelnummer. 16444216
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16444216 100 mg -
16435497 5 mg -
16430499 1 mg -
16429456 50 mg -
16422758 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16444216 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100029
MedChemExpress BAY 41-4109 is a potent inhibitor of human hepatitis B virus (HBV) with an IC50 of 53 nM.
BAY 41-4109 is a potent inhibitor of human hepatitis B virus (HBV) with an IC50 of 53 nM.
Specifications
Kemisk navn eller materiale Bay 41-4109
CAS 298708-81-3
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H13ClF3N3O2
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (252.68 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=C(C)N=C(C2=NC=C(F)C=C2F)N[C@H]1C3=CC=C(F)C=C3Cl)OC
Molekylvægt (g/mol) 395.76
Formel vægt 395.76
Procent renhed 98.39%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus