Få mere at vide
BAY 41-2272, TRC
Artikelnummer. 30240902
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240902 5 mg
30240565 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30240902 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB1189205MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 256376-24-6
Molekylær formel C20H17FN6
Molekylvægt (g/mol) 360.39
Synonym BAY 41-2272, 5-Cyclopropyl-2-[1-[(2-fluorophenyl)methyl]-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]-4-pyrimidinamine
IUPAC navn 5-cyclopropyl-2-[1-[(2-fluorophenyl)methyl]pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]pyrimidin-4-amin
SMIL Nc1nc(ncc1C2CC2)c3nn(Cc4ccccc4F)c5ncccc35
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Cyclopropyl-2-[1-[(2-fluorophenyl)methyl]-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]-4-pyrimidinamine
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C20H17FN6/c21-16-6-2-1-4-13(16)11-27-20-14(5-3-9-23-20)17(26-27)19-24-10-15(12-7-8-12)18(22)25-19/h1-6,9-10,12H,7-8,11H2,(H2,22,24,25)