missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ BAY 390
Beskrivelse
BAY 390 is a potent and selective transient receptor potential ankyrin 1 (TRPA1) antagonist (IC50 values are 16, 63 and 82 nM for hTRPA1 FLIPR, rTRPA1 FLIPR and hTRPA1 Ephys, respectively). In vivo, BAY 390 exhibits efficacy in rat models of inflammatory and neuropathic pain. BAY 390 is orally bioavailable and brain penetrant. Suitable to use as an in vitro or in vivo probe to investigate the roles of TRPA1 in models of acute, inflammatory, and neuropathic pain.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1R,2R)-2-[(4-Fluorophenyl)amino]-1-(trifluoromethyl)cyclohexanol |
| CAS | 2741956-55-6 |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | TRPA1 Blockers |
| Molekylær formel | C13H15F4NO |
| Renhed | 0.98 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?