Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Bay 36-7620
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18015952
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18015952 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18015952 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2501/10
mGlu1 inverse agonist
Selective mGlu1 receptor non-competitive antagonist (IC50 = 0.16 μM) with inverse agonist activity. Impairs classical conditioning and associated synaptic plasticity in hippocampal neurons. Exhibits neuroprotective and anticonvulsive effects in vivo following systemic administration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bay 36-7620
CAS 232605-26-4
Mængde 10 mg
Molekylær formel C19H18O2
Formel vægt 278.35
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 278.351