Få mere at vide
BAY-299, MedChemExpress
Beskrivelse
BAY-299 is a very potent, dual inhibitor with IC50s of 67 nM for BRPF2 bromodomains (BD), 8 nM for TAF1 BD2, and 106 nM for TAF1L BD2.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BAY-299 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 2080306-23-4 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H23N3O4 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (58.21 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMIL | O=C(N1C2=C(C)C=C(N(C)C3=O)C(N3C)=C2)C4=CC=C(CCCO)C5=C4C(C1=O)=CC=C5 |
| Vis mere |