missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ BAY 299
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18726218
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18726218 5 mg
18704039 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18726218 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5970/5

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent and selective BRD1 and TAF1 inhibitor

BAY 299 is a potent and selective BRD1 and TAF1 inhibitor (IC50 values are 6-67 and 8-13 nM, respectively). Displays selectivity over other bromodomains (>30-fold over other members of the BRPF family; BRD9 and ATAD2; >300-fold over BRD4). Displays BRD1 and TAF1 inhibition in a NanoBRET cell assay. Inhibits binding of BRD1 and TAF1 to histone H4 (IC50 values are 575 nM and 0.9 μM, respectively) and histone H3.3 (IC50 values are 825 nM and 1.4 μM, respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-(3-Hydroxypropyl)-2-(1,3,6-trimethyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-5-yl)-1H-benzo[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione
CAS 2080306-23-4
Analyseprocentområde >98%
Mængde 5 mg
Molekylær formel C25H23N3O4
Formel vægt Observed MW: 429.47
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.