Få mere at vide
BAY-1895344, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-3-Methyl-4-(4-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)-8-(1H-pyrazol-5-yl)-1,7-naphthyridin-2-yl)morpholine |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| MDL nummer | MFCD31561442 |
| Molekylvægt (g/mol) | 375.43, 375.44 |
| InChI nøgle | YBXRSCXGRPSTMW-CYBMUJFWSA-N |
| SMIL | C[C@@H]1COCCN1C1=NC2=C(N=CC=C2C(=C1)C1=CC=NN1C)C1=CC=NN1 |
| IUPAC navn | 4-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)-2-[(3R)-3-methylmorpholin-4-yl]-8-(1H-pyrazol-5-yl)-1,7-naphthyridine |