Få mere at vide
BAY-1436032, MedChemExpress
Beskrivelse
BAY-1436032 is a novel pan-mutant isocitrate dehydrogenase 1 (IDH1) inhibitor.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BAY-1436032 |
| CAS | 1803274-65-8 |
| Farve | Gray |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H30F3N3O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (255.35 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMIL | O=C(O)CCC1=CC=C2C(N=C(NC3=CC=C(OC(F)(F)F)C=C3)N2[C@H]4CC(C)(C)C[C@@H](C)C4)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 489.53 |
| Formel vægt | 489.53 |
| Vis mere |