Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Bay 11-7085
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18044562
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18044562 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18044562 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1743/10
Irreversible inhibitor of TNF-α-induced IκBα phosphorylation
Irreversible inhibitor of TNF-α-stimulated IκBα phosphorylation (IC50 ∽ 10 μM); leads to decreased NF-κB and subsequent decreased expression of adhesion molecules. Also reversibly activates MAP kinases and stimulates apoptosis. Anti-inflammatory in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bay 11-7085
CAS 196309-76-9
Mængde 10 mg
Molekylær formel C13H15NO2S
Formel vægt 249.33
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 249.328