Få mere at vide
MedChemExpress Bax inhibitor peptide V5
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.12% |
| CAS | 579492-81-2 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Molekylvægt (g/mol) | 586.79 g/mol |
| Produkttype | Reference compound |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : ≥ 100 mg/mL (170.42 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (170.42 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | BIP-V5∣ BAX Inhibiting Peptide V5 |