Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Bax™ E.Coli 0157:H7 MP Medium
Artikelnummer. 13275609
Skift visning
Mængde:
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
3kg
Artikelnummer. Mængde unitSize
13275609 2.5 kg 3kg
1 options
Artikelnummer. 13275609 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CM1076R
The Bax™ E.Coli 0157:H7 MP medium from Oxoid is a selective agar for the isolation and differentiation of enterohemorrhagic (EHEC) E. coli O157:H7 strains from food and clinical material.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Mikrobiologiske medier
Til brug med (applikation) For the isolation and differentiation of enterohemorrhagic E. coli O157:H7 strains from food and clinical material
Mængde 2.5 kg