Få mere at vide
Bavachinin, MedChemExpress
Beskrivelse
Bavachinin(7-O-Methylbavachin) is a natural compound isolated from the Chinese herb Fructus Psoraleae
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bavachinin |
| CAS | 19879-30-2 |
| Farve | Light Nude |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H22O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 7-O-Methylbavachin Bavachinin A |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (369.39 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1C[C@@H](C2=CC=C(O)C=C2)OC3=CC(OC)=C(C/C=C(C)\C)C=C13 |
| Molekylvægt (g/mol) | 338.4 |
| Vis mere |