Få mere at vide
Bavachalcone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16451348
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16451348 5 mg 5mg
16428908 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16451348 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0231
MedChemExpress Bavachalcone is a major bioactive compounds isolated from Psoralea corylifolia L.
Bavachalcone is a major bioactive compounds isolated from Psoralea corylifolia L.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bavachalcone
Fysisk form Solid
CAS 28448-85-3
Farve Yellow
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H20O4
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym Broussochalcone B
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 34 mg/mL (104.82 mM)
SMIL O=C(C1=CC(C/C=C(C)\C)=C(O)C=C1O)/C=C/C2=CC=C(O)C=C2
Molekylvægt (g/mol) 324.37
Formel vægt 324.37
Procent renhed 98.12%