Få mere at vide
VEE GEE Baume Hydrometer, tunge væsker
Artikelnummer. 17876553
Baume Range:
0 til 12°
0 til 15°
0 til 25°
0 til 35°
0 til 50°
0 til 70°
0 til 90°
19 til 31°
29 til 41°
35 til 70°
39 til 51°
9 til 21°
Artikelnummer. 17876553
Brand: VEE GEE 66099
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Baume (Heavy) Hydrometer er til væsker, der er tungere end vand.
  • Vægtfylde: 145/(145-grader Baume)
  • Kalibreret til brug ved 15,5 °C/60 °F
Tekniske data
Type Baume Hydrometer
Inkrementer 0,2°
Længde (metrisk) 30.5 cm
Materiale Glas
Baume Range 0 til 25°
Standardiseringstemperatur 15,5 °C (60 °F)