Få mere at vide
VEE GEE Baume Hydrometer, tunge væsker
Artikelnummer. 17866463 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Skift visning
Baume Range:
0 til 12° subdiv 0.1°
0 til 15° subdiv 0.1°
0 til 25° subdiv 0.2°
0 til 35° subdiv 0,5°
0 til 50° subdiv 0,5°
0 til 50° subdiv 1.0°
0 til 70° subdiv 1.0°
0 til 90° subdiv 1.0°
19 til 31° subdiv 0.1°
29 til 41° subdiv 0.1°
35 til 70° subdiv 0,5°
39 til 51° subdiv 0.1°
9 til 21° subdiv 0.1°
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Baume Range
17866463 35 til 70° subdiv 0,5°
17876553 0 til 25° subdiv 0.2°
17846523 0 til 35° subdiv 0,5°
17866543 39 til 51° subdiv 0.1°
17816553 19 til 31° subdiv 0.1°
17806553 29 til 41° subdiv 0.1°
17846443 0 til 70° subdiv 1.0°
17896533 0 til 12° subdiv 0.1°
17826473 0 til 90° subdiv 1.0°
17826463 0 til 50° subdiv 1.0°
17806473 0 til 50° subdiv 0,5°
17886443 0 til 15° subdiv 0.1°
17856463 9 til 21° subdiv 0.1°
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 17866463 Leverandør VEE GEE Leverandørnr. 660912
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.00 DKK
    196.11 DKK / Pakke med 1
    Spare 20.89 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Baume (Heavy) Hydrometer er til væsker, der er tungere end vand.
  • Vægtfylde: 145/(145-grader Baume)
  • Kalibreret til brug ved 15,5 °C/60 °F
Tekniske data
Type Baume Hydrometer
Inkrementer 0,5°
Længde (metrisk) 30.5 cm
Materiale Glas
Baume Range 35 til 70° subdiv 0,5°
Standardiseringstemperatur 15,5 °C (60 °F)