Få mere at vide
Brannan Baume Hydrometer, 250 mm
Artikelnummer. 15172349
Skift visning
Længde (metrisk):
25 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
15172349 25 cm Hver
1 options
Artikelnummer. 15172349 Leverandør Brannan Leverandørnr. 10/200/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.00 DKK
    107.79 DKK / Pakke med 1
    Spare 20.21 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Udvalget af Baume hydrometre er opført for væsker, der er tungere end vand.
  • 0 til 30 rækkevidde
  • 250 mm lang og justeret til 15,6 °C
  • Fremstillet i Storbritannien
  • Leveres i beskyttende, genlukkeligt plastrør
Tekniske data
Mængde 1
Type Baume Hydrometer
Længde (metrisk) 25 cm
Baume nøjagtighed ±1.0
Baume divisioner 0.5
Materiale Sodavand glas
Baume Range 0 til 30