Få mere at vide
Brannan™ Baumé hydrometre
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7147307
Baume Range:
0 °C til 50 °C
0 °C til 70 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12700868
Brand: Brannan™ 10/201/0
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med væsker, der er tungere end vand med middel overfladespænding. Brannan™ Baumé Hydrometre er indstillet til 15,6 °C.
Til brug med væsker, der er tungere end vand med middel overfladespænding. Brannan™ Baumé Hydrometre er alle 250 mm lange og justeres til 15,6 °C.
Bruger det accepterede forhold hvor 0° Baumé svarer til en SG 60/60 °F på 1,00.
  • Velegnet til væsker med medium overfladespænding
  • Materiale: sodaglas, stålballast, syntetisk voksharpiks
  • Pære diameter: Op til 19 mm
  • Omtrentlig vægt: 25 g (plus 11 g beskyttende plastikrør)
Tekniske data
Type Baume Hydrometer
Inkrementer 1 Tw
Længde (metrisk) 250 mm
Inkluderer Beskyttende plastrør
Baume nøjagtighed ±2,0 g/ml
Baume divisioner 1.0
Diameter (metrisk) Udvendig 19 mm (pære)
Materiale Sodavand glas
Forsendelsesvægt (metrisk) 36 g
Vægt (metrisk) 25 g (plus 11 g tube)
Ballast type Skud
Baume Range 0 °C til 50 °C
Til brug med (applikation) Til brug med væske, der er tungere end vand med medium overfladespænding
Standardiseringstemperatur 15,6 °C