Få mere at vide
Thermo Scientific™ BauI (BssSI) (10 U/μ L)
Artikelnummer. 10794681 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
200 enheder
Pakningsstørrelse:
200 enheder
Artikelnummer. 10794681
Brand: Thermo Scientific™ ER1841
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Skær ved CACGAG(-5/-1)^-steder med BauI (BssSI) restriktionsenzym, som fungerer bedst ved 37 °C i Tango-buffer (Isoschizomerer: BssSI, Bst2BI).
Lambda DNA 0,7% agarose, 8 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
Højdepunkter
  • Overlegen kvalitet - streng kvalitetskontrol og brancheførende fremstillingsproces
  • Praktisk farvekodet Five Buffer System
  • Inkluderer universal Tango buffer til dobbelt fordøjelse
  • BSA forblandet i reaktionsbuffere
  • Bredt udvalg af restriktionsendonukleasespecificiteter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Methyleringsfølsomhed Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom, Ikke CpG-methyleringsfølsom
Enzym BauI (BssSI)
Kompatibel buffer 10X Buffer Tango
Følsom over for varmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Type IIS RE Nej
Mængde 200 enheder
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionel kloning