Få mere at vide
Batyl Alkohol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+)-Batyl alcohol |
| CAS | 544-62-7 |
| Molekylær formel | C21 H44 O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Batilol, Glycerol monooctadecyl ether, Stearyl monoglyceride |
| InChI formel | InChI=1S/C21H44O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24-20-21(23)19-22/h21-23H,2-20H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCCCCOCC(O)CO |
| IUPAC navn | 3-oktadecoxypropan-1,2-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 344.57 |
| Formel vægt | 344.329 |