Få mere at vide
TFA Dostmann BatteryCheck Batteritester
Artikelnummer. 17961662
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Batterier
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17961662 Batterier
1 options
Artikelnummer. 17961662 Leverandør TFA Dostmann Leverandørnr. 98.1126.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.80 DKK
    72.88 DKK / Pakke med 1
    Spare 13.92 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Batteritesteren BatteryCheck er velegnet til de mest almindelige batterityper (type AAA, AA, C, D), knapceller (med 1,2 V / 1,5 V / 3,0 V) og 9 V blokbatterier. Da det bruger energien fra batteriet til at blive testet til korttidsmålingen, behøver det ikke sin egen strømforsyning.
Lille, kompakt og robust og kan bruges til hurtig kontrol af batterier og genopladelige batterier: BatteryCheck batteritester. Batteritesteren er velegnet til de mest almindelige batterityper (type AAA, AA, C, D), knapceller (med 1,2 V / 1,5 V / 3,0 V) og 9 V blokbatterier. Da BatteryCheck bruger energien fra batteriet til at blive testet til korttidsmålingen, behøver det ikke sin egen strømforsyning, og det er altid klar til brug. Måske er den resterende belastning stadig nok til brug i en fjernbetjening eller en lommelygte.
På denne måde kan du bruge batterier og genopladelige batterier bæredygtigt og være med til at beskytte miljøet ved at spare på værdifulde råvarer. Bortskaf altid helt afladede batterier og kasserede genopladelige batterier ansvarligt i de indsamlingskasser, der er opstillet i butikker eller på et passende indsamlingssted.
  • Hurtig og nem kontrol af effektniveauet
  • Velegnet til batterier og genopladelige batterier (type AAA, AA, C, D) og knapceller på 1,2 V / 1,5 V / 3,0 V og 9 V blokbatterier
  • Indikation af den resterende batteristrøm i volt og ladestatus med farvekodet skala
  • Kompakt og robust
  • Kræver ikke egen strømforsyning
Tekniske data
Oversigt Batteri tester
Til brug med (udstyr) Batterier