Läs mer
Läs mer
Asecos™ BATTERY STORE Storage Cabinet ION-CLASSIC-90
Handla allt asecos Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Antal døre:
1
2
Antal hylder:
3
4
5
6
Beskrivning
- Type 90 Safety storage cabinet
- Tall cabinet with self-closing wing doors
- With cylinder locking and locking state indicator
- Integrated adjusting aids to compensate uneven floor
- Integrated air ducts ready for connection (DN 75) to a technical exhaust system, spinning wheel in the exhaust grid as an indicator of sufficient technical ventilation
- Safety elements assembled outside the storage compartment for increased protection against corrosion, scratch- and impact-resistant surface, easy to clean
- Integrated transport base with removable, optional base cover
- Fire resistance 90 minutes
- Type tested in accordance with EN 14470-1
- CE compliant
Specifikationer
Specifikationer
| Certificeringer/compliance | Fire resistance 90 minutes, type tested in accordance with EN 14470-1, CE compliant |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 522 x 1050 x 1647 mm |
| Dimensioner (D x B x H) | 615 x 1193 x 2224 mm |
| Dør stil | Wing |
| Til brug med (applikation) | Safe passive storage of lithium-ion batteries |
| Inkluderer | Bottom collecting sump (sheet steel powder-coated) |
| Model- | IO90.195.120.K1.WDC |
| Antal døre | 2 |
| Antal hylder | 3 |
| Hylde Type | Grid |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering