Få mere at vide
Cole-Parmer™ Batteridrevet magnetomrører
Shop alle Cole-Parmer produkter
Volumen:
2,5 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Batteridrevet magnetomrører
- Trinløs hastighedskontrol til 700 rpm
- Velegnet til brug i inkubatorer, stinkskabe eller handskebokse
- Brug den i laboratoriet og fjern behovet for besværlige forlængerledninger
- Med trinløs hastighedskontrolknap, korrosionsbestandigt epoxycoatet metalhus, skridsikker gummitopplade og fire gummifødder.
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighed | 200 til 1200 rpm |
| Omrøringspositioner | 1 |
| Volumen | 2,5 l |
| Dimensioner (L x B x H) | 9.53 x 9.53 x 9.53 cm |
| Højde (engelsk) | 3.75 in. |
| Højde (metrisk) | 9.53 cm |
| Længde (engelsk) | 3,75 tommer. |
| Længde (metrisk) | 9.53 cm |
| Toppladelængde (engelsk) | 3,75 tommer. |
| Toppladelængde (metrisk) | 9.53 cm |
| Vis mere |