Få mere at vide
Integra Biosciences™ Pipetboy acu 2 pipettecontroller
Artikelnummer. p-8000278
Farve:
Blå
Grå
Grøn
Klarhed
Lilla
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10798252
Brand: Integra Biosciences™ 155017
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Pipetter med præcision. Integra Biosciences™ Pipetboy acu 2 pipettecontroller repræsenterer det mest populære pipettehjælpemiddel med det farverige look og vægtbalancen.
Kabelfri pipettecontroller. Ekstremt let, kompakt og nem at bruge. Kører på et genopladeligt 9V NiMH-batteri, som nemt indsættes i toppen af håndtaget. En opladning er tilstrækkelig til at fylde og rense mindst 500 x 50 ml pipetter. Kan bruges med standardpipetter fra 0,1 ml til 100 ml. Fås i en række af fem transparente farver og en traditionel lysegrå for at hjælpe med identifikation. Med batteri, transformer til 230V/50Hz, sterilt filter og vægbeslag.
Tekniske data
Batteritype Nikkel-metalhydrid
Farve Blå
Porestørrelse 0,45 μm
Type Pipetteholder
Filtertype Hydrofob membran
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz