Få mere at vide
Integra Biosciences™ Pipetboy acu 2 pipettecontroller
Artikelnummer. 10798252
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve unitSize
10798252 Blå Hver
10195551 Grøn Hver
10165601 Rød Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10798252 Leverandør Integra Biosciences™ Leverandørnr. 155017
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pipetter med præcision. Integra Biosciences™ Pipetboy acu 2 pipettecontroller repræsenterer det mest populære pipettehjælpemiddel med det farverige look og vægtbalancen.
Kabelfri pipettecontroller. Ekstremt let, kompakt og nem at bruge. Kører på et genopladeligt 9V NiMH-batteri, som nemt indsættes i toppen af håndtaget. En opladning er tilstrækkelig til at fylde og rense mindst 500 x 50 ml pipetter. Kan bruges med standardpipetter fra 0,1 ml til 100 ml. Fås i en række af fem transparente farver og en traditionel lysegrå for at hjælpe med identifikation. Med batteri, transformer til 230V/50Hz, sterilt filter og vægbeslag.
Tekniske data
Batteritype Nikkel-metalhydrid
Farve Blå
Porestørrelse 0,45 μm
Type Pipetteholder
Filtertype Hydrofob membran
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz