Få mere at vide
Integra Biosciences™ Pipetboy acu 2 pipettecontroller
Beskrivelse
Kabelfri pipettecontroller. Ekstremt let, kompakt og nem at bruge. Kører på et genopladeligt 9V NiMH-batteri, som nemt indsættes i toppen af håndtaget. En opladning er tilstrækkelig til at fylde og rense mindst 500 x 50 ml pipetter. Kan bruges med standardpipetter fra 0,1 ml til 100 ml. Fås i en række af fem transparente farver og en traditionel lysegrå for at hjælpe med identifikation. Med batteri, transformer til 230V/50Hz, sterilt filter og vægbeslag.
Tekniske data
Tekniske data
| Batteritype | Nikkel-metalhydrid |
| Farve | Grøn |
| Porestørrelse | 0,45 μm |
| Type | Pipetteholder |
| Filtertype | Hydrofob membran |
| Spænding | 230 V |
| Frekvens | 50 Hz |