Få mere at vide
Eppendorf™ Batteri til Multipette Stream og Xstream
Artikelnummer. 10292353 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Multipette Stream og Xstream
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10292353 Multipette Stream og Xstream Hver
1 options
Artikelnummer. 10292353 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 4986602009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00 DKK
    150.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 12.00 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Brug dette batteri til at oplade Eppendorf™ Multipette E3/E3x og Multipette stream/Xstream elektroniske dispensere.
  • Udskiftningsbatteri til Eppendorf Multipette E3/E3x og Multipette stream/Xstream
  • 3,7 volt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Li-ion
Mængde 1 hver
Type Batteri
Til brug med (udstyr) Multipette Stream og Xstream