Få mere at vide
Dräger™ Batteri/opladningstilbehør - Multinational strømforsyning
Artikelnummer. p-3888231
Type:
Enkelt oplader
Strømforsyning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10312859
Brand: Dräger™ 8315805
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 6 x 6 x 6 tommer. (15,24 x 15,24 x 15,24 cm)
Type Strømforsyning
Højde (engelsk) 6 tommer
Højde (metrisk) 15.24 cm
Længde (engelsk) 6 tommer
Længde (metrisk) 15.24 cm
Spænding 100/240VAC
Bredde (engelsk) 6 tommer
Bredde (metrisk) 15.24 cm