Få mere at vide
Dräger™ Batteri/opladningstilbehør - Multinational strømforsyning
Artikelnummer. 15666544
Skift visning
Type:
Enkelt oplader
Strømforsyning
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
15666544 Enkelt oplader Hver
10312859 Strømforsyning Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15666544 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 8316994
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1672.05 DKK
    1437.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 234.62 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 08-02-2027
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 6 x 6 x 6 tommer. (15,24 x 15,24 x 15,24 cm)
Type Enkelt oplader
Højde (engelsk) 6 tommer
Højde (metrisk) 15.24 cm
Længde (engelsk) 6 tommer
Længde (metrisk) 15.24 cm
Spænding 100/240VAC
Bredde (engelsk) 6 tommer
Bredde (metrisk) 15.24 cm