Få mere at vide
Dräger™ Batteri/opladningstilbehør - Multinational strømforsyning
Artikelnummer. 10312859
Skift visning
Type:
Enkelt oplader
Strømforsyning
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type unitSize
10312859 Strømforsyning Hver
15666544 Enkelt oplader Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10312859 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 8315805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3165.00 DKK
    2732.34 DKK / Pakke med 1
    Spare 432.66 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 6 x 6 x 6 tommer. (15,24 x 15,24 x 15,24 cm)
Type Strømforsyning
Højde (engelsk) 6 tommer
Højde (metrisk) 15.24 cm
Længde (engelsk) 6 tommer
Længde (metrisk) 15.24 cm
Spænding 100/240VAC
Bredde (engelsk) 6 tommer
Bredde (metrisk) 15.24 cm