Få mere at vide
CleanSpace Technology™ Batterioplader
Artikelnummer. 15970092 Shop alle CleanSpace Technology produkter
Skift visning
Produkttype:
Oplader
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
15970092 Oplader Hver
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15970092 Leverandør CleanSpace Technology™ Leverandørnr. PAF1101
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
De CleanSpace Batteriopladeren er specielt designet til at genoplade det interne lithiumpolymerbatteri CleanSpace Kraftenheder. Batteriopladeren har to ledninger og udskiftelige stik til brug i forskellige lande.
  • Brugt sammen med det revolutionære CleanSpace PAPR: let vægt, ingen slanger eller bælter
  • Multinationale udskiftelige stik
  • Dobbelte ledninger til opladning af to PAPR-strømenheder samtidigt
Tekniske data
Produkttype Oplader
Til brug med (udstyr) PAF-0034, PAF-0060, PAF-0070