Få mere at vide
Fisherbrand™ Alkalisk batteri
Artikelnummer. 15318754 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Batteritype:
9 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Batteritype Pakningsstørrelse
15318754 9 V Hver
1 options
Artikelnummer. 15318754
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug dette 9V batteri med en bred vifte af elektroniske enheder.
  • 9V alkalisk batteri
Tekniske data
Batteritype 9 V
Mængde 1 stk.
Spænding 9 V