Få mere at vide
Testo™ Batterier
Artikelnummer. p-8010235
Til brug med (udstyr):
Testo 175-T3, 175-H1, 175-H2, 175-S1, 175-S2
Til Testo: 175-T1, 175-T2, 177
Artikelnummer. 10002772
Brand: Testo™ 0515 0177
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug dette batteri med en række forskellige produkter. Testo™ Batterier er kompatible med Testo dataloggere.
  • 3,6V
  • 0,8 Ah
  • ½AA
Tekniske data
Produkttype Batteri
Til brug med (udstyr) Til Testo: 175-T1, 175-T2, 177
Spænding 3.6 V
Strømstyrke 1,9 Ah