Få mere at vide
Testo™ Batterier
Artikelnummer. 10002772
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Testo 175-T3, 175-H1, 175-H2, 175-S1, 175-S2
Til Testo: 175-T1, 175-T2, 177
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
10002772 Til Testo: 175-T1, 175-T2, 177
10192492 Testo 175-T3, 175-H1, 175-H2, 175-S1, 175-S2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10002772 Leverandør Testo™ Leverandørnr. 0515 0177
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Brug dette batteri med en række forskellige produkter. Testo™ Batterier er kompatible med Testo dataloggere.
  • 3,6V
  • 0,8 Ah
  • ½AA
Tekniske data
Produkttype Batteri
Til brug med (udstyr) Til Testo: 175-T1, 175-T2, 177
Spænding 3.6 V
Strømstyrke 1,9 Ah