Få mere at vide
Batimastat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Batimastat |
| InChI formel | InChI=1S/C23H31N3O4S2/c1-15(2)12-17(18(22(28)26-30)14-32-20-10-7-11-31-20)21(27)25-19(23(29)24-3)13-16-8-5-4-6-9-16/h4-11,15,17-19,30H,12-14H2,1-3H3,(H,24,29)(H,25,27)(H,26,28)/t17-,18+,19+/m1/s1 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 477.1756 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |