Få mere at vide
Batimastat, MedChemExpress
Beskrivelse
Batimastat is a potent broad spectrum MMP inhibitor with IC50 of 3, 4, 4, 6, and 20 nM for MMP-1, MMP-2, MMP-9, MMP-7 and MMP-3, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Batimastat |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 130370-60-4 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H31N3O4S2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | BB94 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (104.68 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |