Få mere at vide
Bathophenanthrolinedisulfonsyre, dinatriumsalthydrat, 97%
Artikelnummer. 10584454 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10584454 5 g Glasflaske 5g
10428730 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10584454 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 164050050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 52746-49-3 | C24H14N2Na2O6S2 | 536,48 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals mærkeprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics' produktportefølje. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52746-49-3
Molekylær formel C24H14N2Na2O6S2
Molekylvægt (g/mol) 536.48
MDL nummer MFCD00149310
InChI nøgle PCNDSIWXTYFWIA-UHFFFAOYSA-L
Synonym 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthrolinedisulfonic acid, disodium salt hydrate
PubChem CID 54669730
IUPAC navn disodium; 4-[7-(4-sulfonatophenyl)-1,10-phenanthrolin-4-yl]benzensulfonat; Hydrate
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=NC2=C1C=CC1=C2N=CC=C1C1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bathophenanthrolinedisulfonic acid, disodium salt hydrate
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >300 °C
Farve Beige-Pink
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 536.5
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
Kun brug af forskning i RUO –