Få mere at vide
Bathophenanthrolinedisulfonsyre, dinatriumsalthydrat, 97%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals mærkeprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics' produktportefølje. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bathophenanthrolinedisulfonic acid, disodium salt hydrate |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | >300°C |
| Farve | Beige-Pink |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 536.5 |
| Vis mere |
Kun brug af forskning i RUO –