Få mere at vide
Bathophenanthrolinedisulfonsyre dinatriumsalthydrat, 98%
Artikelnummer. 11344599
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11344599 250 mg 250mg
11400857 1 g 1g
11410857 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11344599 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23244.MD
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
CAS: 52746-49-3 | C24H14N2Na2O6S2 | 536,48 g/mol
Bathophenanthrolinedisulfonsyre dinatriumsalthydrat bruges som kolorimetrisk reagens til påvisning af jern. Det er meget brugt til vandig jernbestemmelse uden brug af opløsningsmiddel til ekstraktion. Det bruges som forløber til fremstilling af anionisk Europium(III)-disulfoneret bathophenanthrolin-tris (dibenzoylmethanat)-kompleks og ruthenium II-tris (bathophenanthrolindisulfonat). Det spiller en afgørende rolle i den katyltiske oxidation af 2-hexanol ved at gøre det til et vandopløseligt kompleks med palladium.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bathophenanthrolinedisulfonsyre dinatriumsalthydrat bruges som kolorimetrisk reagens til påvisning af jern. Det er meget brugt til vandig jernbestemmelse uden brug af opløsningsmiddel til ekstraktion. Det bruges som forløber til fremstilling af anionisk Europium(III)-disulfoneret bathophenanthrolin-tris (dibenzoylmethanat)-kompleks og ruthenium II-tris (bathophenanthrolindisulfonat). Det spiller en afgørende rolle i den katyltiske oxidation af 2-hexanol ved at gøre det til et vandopløseligt kompleks med palladium.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52746-49-3
Molekylær formel C24H14N2Na2O6S2
Molekylvægt (g/mol) 536.48
MDL nummer MFCD00149310
InChI nøgle PCNDSIWXTYFWIA-UHFFFAOYSA-L
Synonym 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthrolinedisulfonic acid disodium salt hydrate
PubChem CID 54669730
SMIL [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=NC2=C1C=CC1=C2N=CC=C1C1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bathophenanthrolinedisulfonic acid disodium salt hydrate
Smeltepunkt >300 °C
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
IUPAC navn dinatrium-4-[7-(4-sulfonatophenyl)-1,10-phenanthrolin-4-yl]benzen-1-sulfonat
Formel vægt 536,48 (Vandfri)
Procent renhed 98%