Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Bathophenanthroline |
| CAS | 1662-01-7 |
| Molekylær formel | C24H16N2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | bathophenanthroline, 1,10-phenanthroline, 4,7-diphenyl, bphen, 1,10-bathophenanthroline, bathophenanthrolin, bathophenanthrolin german, unii-4a2b091f0g, 4,7-diphenyl-1,10-diazaphenanthrene, gnf-pf-4554, 4,7-diphenylpyridino 3,2-h quinoline |
| InChI nøgle | DHDHJYNTEFLIHY-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC4=C(C=CN=C4C3=NC=C2)C5=CC=CC=C5 |
| IUPAC navn | 4,7-diphenyl-1,10-phenanthrolin |
| Molekylvægt (g/mol) | 332.406 |
| PubChem CID | 72812 |
| Show More |