Få mere at vide
Bathophenanthroline, 98+%
Beskrivelse
Bathophenanthrolin anvendes i vid udstrækning til bestemmelse af jern i serum og urin ved kolorimetri. Det fungerer som bufferlag for at forbedre effektiviteten af organiske fotovoltaiske celler. Det er meget nyttigt som et scavenger-reagens til fjernelse af spor af jern og kobber fra reagensopløsninger, som bruges til spormetalbestemmelse. Jernbatophenanthrolinkompleks er involveret som et redoxmedierende middel til billeddannelse af overfladeimmobiliseret deoxyribonukleinsyre (DNA) ved brug af scanningselektrokemisk mikroskopi (SECM).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bathophenanthrolin er meget udbredt til bestemmelse af jern i serum og urin ved kolorimetri. Det fungerer som bufferlag for at forbedre effektiviteten af organiske fotovoltaiske celler. Det er meget nyttigt som et scavenger-reagens til fjernelse af spor af jern og kobber fra reagensopløsninger, som bruges til spormetalbestemmelse. Jernbatophenanthrolinkompleks er involveret som et redoxmedierende middel til billeddannelse af overfladeimmobiliseret deoxyribonukleinsyre (DNA) ved brug af scanningselektrokemisk mikroskopi (SECM).
Opløselighed
Opløselig i organiske opløsningsmidler. Lidt opløseligt i sure vandige opløsninger. Uopløseligt i neutrale eller alkaliske opløsninger.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bathophenanthroline |
| Smeltepunkt | 218 °C til 222 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 261048 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i organiske opløsningsmidler. Let opløselig i sure vandige opløsninger. Uopløselig i neutrale eller alkaliske opløsninger. |
| Formel vægt | 332.41 |
| Procent renhed | ≥98% |