Få mere at vide
Bathophenanthroline, 98+%
Artikelnummer. 11452397
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11452397 1 g 1g
11462397 5 g 5g
11472397 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11452397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14258.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    861.90 DKK
    704.65 DKK / 1g
    Spare 157.25 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1662-01-7 | C24H16N2 | 332,406 g/mol
Bathophenanthrolin anvendes i vid udstrækning til bestemmelse af jern i serum og urin ved kolorimetri. Det fungerer som bufferlag for at forbedre effektiviteten af organiske fotovoltaiske celler. Det er meget nyttigt som et scavenger-reagens til fjernelse af spor af jern og kobber fra reagensopløsninger, som bruges til spormetalbestemmelse. Jernbatophenanthrolinkompleks er involveret som et redoxmedierende middel til billeddannelse af overfladeimmobiliseret deoxyribonukleinsyre (DNA) ved brug af scanningselektrokemisk mikroskopi (SECM).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bathophenanthrolin er meget udbredt til bestemmelse af jern i serum og urin ved kolorimetri. Det fungerer som bufferlag for at forbedre effektiviteten af organiske fotovoltaiske celler. Det er meget nyttigt som et scavenger-reagens til fjernelse af spor af jern og kobber fra reagensopløsninger, som bruges til spormetalbestemmelse. Jernbatophenanthrolinkompleks er involveret som et redoxmedierende middel til billeddannelse af overfladeimmobiliseret deoxyribonukleinsyre (DNA) ved brug af scanningselektrokemisk mikroskopi (SECM).
Opløselighed
Opløselig i organiske opløsningsmidler. Lidt opløseligt i sure vandige opløsninger. Uopløseligt i neutrale eller alkaliske opløsninger.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1662-01-7
Molekylær formel C24H16N2
Molekylvægt (g/mol) 332.406
MDL nummer MFCD00004976
InChI nøgle DHDHJYNTEFLIHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym bathophenanthroline, 1,10-phenanthroline, 4,7-diphenyl, bphen, 1,10-bathophenanthroline, bathophenanthrolin, bathophenanthrolin german, unii-4a2b091f0g, 4,7-diphenyl-1,10-diazaphenanthrene, gnf-pf-4554, 4,7-diphenylpyridino 3,2-h quinoline
PubChem CID 72812
ChEBI CHEBI:77995
IUPAC navn 4,7-diphenyl-1,10-phenanthrolin
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC4=C(C=CN=C4C3=NC=C2)C5=CC=CC=C5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bathophenanthroline
Smeltepunkt 218 °C til 222 °C
Mængde 1 g
Beilstein 261048
Opløselighedsinformation Opløseligt i organiske opløsningsmidler. Let opløselig i sure vandige opløsninger. Uopløselig i neutrale eller alkaliske opløsninger.
Formel vægt 332.41
Procent renhed ≥98%