Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bathocuproinedisulfonic acid, disodium salt hydrate |
| Smeltepunkt | 300,0 °C |
| Analyseprocentområde | disulfonat) (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig i vand |
| Formel vægt | 564.54 |
| Procent renhed | 97% |