Få mere at vide
Bathocuproin, TRC
Artikelnummer. 30347274
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30347274 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30347274 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB118850500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bathocuproine
CAS 4733-39-5
Molekylær formel C26 H20 N2
Mængde 500 mg
Synonym 2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline, 2,9-Dimethyl-4,7-diaphenyl-1,10-phenanthroline, 2,9-Dimethyl-4,7-diphenylphenanthroline, 4,7-Diphenyl-2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline, BCP, Bathocuproin, LT-E 304, NSC 89195
InChI formel InChI=1S/C26H20N2/c1-17-15-23(19-9-5-3-6-10-19)21-13-14-22-24(20-11-7-4-8-12-20)16-18(2)28-26(22)25(21)27-17/h3-16H,1-2H3
SMIL Cc1cc(c2ccccc2)c3ccc4c(cc(C)nc4c3n1)c5ccccc5
IUPAC navn 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthrolin
Molekylvægt (g/mol) 360.45
Formel vægt 360.1626