Få mere at vide
Bathocuproin-sulfonatdinatriumsalthydrat, 97%
Artikelnummer. 11354599
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11354599 250 mg 250mg
11445117 1 g 1g
11455117 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11354599 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22550.MD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 52698-84-7 | C26H18N2Na2O6S2 | 564,54 g/mol
Anvendes som farvestof til proteiner i polyacrylamidgeler; til bestemmelse af jern og kobber; og urinsyre ved automatiserede procedurer. Bathocuproinsulfonat dinatriumsalthydrat er en blanding af isomerer, der er egnet til bestemmelse af jern og kobber. Det bruges også som farvestof for proteiner i polyacrylamidgeler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes som farvestof til proteiner i polyacrylamidgeler; til bestemmelse af jern og kobber; og urinsyre ved automatiserede procedurer. Bathocuproinsulfonat dinatriumsalthydrat er en blanding af isomerer, der er egnet til bestemmelse af jern og kobber. Det bruges også som farvestof for proteiner i polyacrylamidgeler.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med svovlsyre, natriummetal, kaliummetal og calciumcarbid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52698-84-7
Molekylær formel C26H18N2Na2O6S2
Molekylvægt (g/mol) 564.54
MDL nummer MFCD00149974
InChI nøgle RNGKZLRAVYPLJC-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium bathocuproinedisulfonate, sodium 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline-3,8-disulfonate, bathocuproinedisulfonic acid sodium salt, 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline disulfonate, 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline disulfonate disodium salt, dipotassium 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline-3,8-disulfonate, disodium 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline-3,8-disulfonate
PubChem CID 15678335
SMIL [Na+].[Na+].CC1=NC2=C(C=CC3=C2N=C(C)C(=C3C2=CC=CC=C2)S([O-])(=O)=O)C(C2=CC=CC=C2)=C1S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bathocuproin sulfonate disodium salt hydrate
Smeltepunkt >300 °C
Mængde 250 mg
Beilstein 9033637
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
IUPAC navn dinatrium;2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthrolin-3,8-disulfonat
Formel vægt 564,55 (Vandfri)
Procent renhed 97%