Få mere at vide
Bathocuproin, 98%
Artikelnummer. 11469877
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11469877 5 g 5g
11459877 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469877 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22841.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4733-39-5 | C26H20N2 | 360,46 g/mol
Det bruges som reagens til bestemmelse af kobber. Det fungerer som en exciton-blokerende barriere, som forhindrer exciton-diffusionsproces mod Al-elektroden, der ellers slukkes. Det er det mest almindeligt anvendte bufferlag mellem acceptor og katodelag.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som reagens til bestemmelse af kobber. Det fungerer som en exciton-blokerende barriere, som forhindrer exciton-diffusionsproces mod Al-elektroden, der ellers slukkes. Det er det mest almindeligt anvendte bufferlag mellem acceptor og katodelag.
Opløselighed
Opløselig i methanol (36 mg/100 ml), ethanol, 2-propanol, bezen og acetone. Delvis blandbar i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4733-39-5
Molekylær formel C26H20N2
Molekylvægt (g/mol) 360.46
MDL nummer MFCD00004972
InChI nøgle STTGYIUESPWXOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym bathocuproine, bathocuproin, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl, unii-9thp2v94fx, 9thp2v94fx, 2,9-dimethyl-4,7-diphenylpyridino 3,2-h quinoline, pubchem19657, bathocuproin 1g, bidd:gt0563
PubChem CID 65149
IUPAC navn 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthrolin
SMIL CC1=CC(C2=CC=CC=C2)=C2C=CC3=C(C=C(C)N=C3C2=N1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bathocuproin
Smeltepunkt 279 °C til 285 °C
Mængde 5 g
Beilstein 306714
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol (36 mg/100 ml), ethanol, 2-propanol, bezene og acetone. Delvist blandet i vand.
Formel vægt 360.46
Procent renhed 98%